Beschreibung
- Lockout/Tagout-Anhänger
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 Pk. |
| Produkttyp | Kurzbezeichnung |
| Alternate Part Number | TAG-NE PAS TOUCHER.-50X110MM |
| Farbe | White on Red |
| Material | Polyester |
| Ausführung | Matt |
| Meldung | 225 bis 249, |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lockout Tagout |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4.33 in. |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Mehr anzeigen |