Learn More
Brady™ Polypropylen-Fahnenetiketten für Kabel und Leitungen
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel ganz einfach mit diesen Polypropylen-Fahnenetiketten (B-425), die sich für den Thermotransferdruck eignen und eine maximale Lesbarkeit bieten. Die Etiketten können mit einem tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170860
Additional Details : Gewicht : 0.17700kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ermöglicht das Erstellen von vordimensionierten Etiketten zur Kennzeichnung von Datenkabeln und Leitungen mit kleinem Durchmesser, die sich leicht entfernen lassen und eine gute Sichtbarkeit bieten
- Beständig - widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und Lösungsmittel wie Öl, Chemikalien und Wasser
- Selbstklebend - mit starkem Acrylklebstoff gefertigt, der zuverlässig haftet
- Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL969, CSA-Zulassung gemäß C22.2 Nr. 0.15-95, erfüllt die Anforderungen an halogenfreie Materialien gemäß DIN VDE 0472, Teil 815
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
UL Recognized Component to UL969, CSA Accepted to C22.2 No. 0.15 to 95 | |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
200 Labels/Cartridge | |
0.0046 in. | |
1.575 in. | |
3 cm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
BMP51, M511 | |
-94°F to +266°F | |
1.575 x 1.181 in. | |
1.181 in. |