Learn More
Heathrow Scientific™ Röhrchengestell für Bijou-Flaschen aus Draht
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (25 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Bijou-Flaschen und Röhrchen mit niedrigem Profil bis zu 25 mm Durchmesser
- Stütznetz am Boden
- Chemisch beständiger epoxidbeschichteter Stahldraht
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Röhrchengestell mit niedrigem Profil |
| Array | 5 x 10 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (25 mm) |
| Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
| Positionen | 50 |
| Form | Rechteckig |
| Einschübe | 2 Tiers |
| Stapelbar | Ja, wenn leer |
| Mehr anzeigen |