Learn More
Branson Ultrasonics™ Drahtkorb für Spülgeräte
Artikelnummer. 10079240
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
74 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10079240 74 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10079240 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. 000019129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.45 CHF
    86.99 CHF / 1 Stück
    Sparen 32.46 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Drahtkorb
Tiefe (metrisch) 107 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschallreinigungsgerät, 1510/1800 Branson
Höhe (metrisch) 74 mm
Material Edelstahl
Breite (metrisch) 125 mm
Modell 1510/1800