Learn More
Tork Wischpapier W1
Artikelnummer. 30243829 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243829 Blau 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243829 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 128407
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein vielseitiges Papier, ideal für industrielle Wischarbeiten und zum Abwischen von Hand.
  • Mit unserem hoch saugfähigen Wischmopp ist das Aufwischen von Verschüttetem kinderleicht. Tork Industrielles Wischpapier.
  • Sparen Sie Zeit beim Nachfüllen – diese industrielle Papierrolle mit hoher Kapazität hält länger.
  • Mit diesem Mehrzweckpapier, das sich ideal sowohl für industrielle Reinigungsarbeiten als auch zum Abwischen von Hand eignet, erfüllen Sie alle Ihre Reinigungsbedürfnisse.
  • Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass das Papier auseinanderfällt, wenn es nass wird – dank seiner 3-lagigen Konstruktion ist es robust und äußerst effektiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 371.83 yd.
Länge (metrisch) 340 m
Breite (angloamerikanisch) 14,53 in.
Breite (metrisch) 36.9 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität EU-Umweltzeichen ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Recycelter Kredit
Farbe Blau
Verpackungsmenge 1000 Blatt
Lage 3-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Umweltzeichen ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, FSC Recycelter Kredit