Beschreibung
- Mit unserem Produkt können Sie schmutzige Hände und leicht verschmutzte Oberflächen mühelos abwischen. Tork Wiping Paper Plus.
- Dank der hohen Saugfähigkeit dieses Wischpapiers lassen sich verschüttete Flüssigkeiten mühelos aufwischen.
- Mit diesem vielseitigen Design bewältigen Sie Aufgaben, die Festigkeit und Saugfähigkeit erfordern, im Handumdrehen.
- Verpackung zügig transportieren und entsorgen mit Tork Einfache Handhabung™ Kunststoffverpackungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wischpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 557.74 yd. |
| Länge (metrisch) | 510 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 14,53 in. |
| Breite (metrisch) | 36.9 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | EU-Umweltzeichen ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Blau |
| Lage | 2-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Umweltzeichen ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, FSC Mischung aus Virgin- und Recyclingfasern ISO 9001, ISO 14001 |