Learn More
Nordvlies WIPEX-BLUETECH Industriepapier-Wischtücher
Artikelnummer. 15770967
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22 x 36 cm
38 x 36 cm
38 x 38 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
2 Rollen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15770967 38 x 36 cm 1 Rollen
15750967 38 x 38 cm 2 Rollen
15700977 22 x 36 cm 2 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15770967 Lieferant Nordvlies Lieferanten-Nr. 248007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.45 CHF
    42.98 CHF / 1 Rollen
    Sparen 29.47 CHF
    40% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blaue Reinigungspapierrolle aus ausgewählten recycelten Rohstoffen, plastisch geprägt und in Schichten verklebt.
  • Hohe Absorptionsfähigkeit für flüssige Substanzen wie Öl und Wasser
  • Hochleistungspapier
  • Nordisches Umweltzeichen und EU-Umweltzeichen
  • Industrie, Automobilherstellung, Lebensmittelverarbeitung
Spezifikation
Produkttyp Hochleistungs-Scheibenwischer
Länge (metrisch) 38 cm
Breite (metrisch) 36 cm
Material Recyclingpapier
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 38 x 36 cm
Verpackungsmenge 1 Rolle mit 500 Tüchern
Lage 3-ply
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 3 x 20 g/ m²
Umweltfreundliche Eigenschaften Nordischer Schwan und EU-Umweltzeichen