Learn More
ZVG™ Wischer Bowl™ Magic Power Feuchttücher Spendereimer
Artikelnummer. 17813555
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17813555 Blau 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Kontakt mit Schleimhäuten und Augen vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Artikelnummer. 17813555 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 50134000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.02 CHF
    85.22 CHF / 6 Stück
    Sparen 15.80 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kontakt mit Schleimhäuten und Augen vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Wischer Bowl™ Magic Power Wipes sind feuchte Reinigungstücher mit extra starker Wirkung gegen hartnäckige Flecken, wie z. B. Permanentmarker. Die Tücher sind doppelseitig und mit einer Reinigungslösung ohne aggressive Lösungsmittel getränkt.
Wischer Bowl™ Magic Power Wipes wurden speziell für die Entfernung von Graffiti, Permanentmarkern, Farbe und Druckerfarbe von allen glatten und nicht porösen Oberflächen entwickelt. Scheibenwischer benutzen Bowl™ Mit Magic Power Wipes die Flecken auflösen (bei hartnäckigen Flecken mehrmals wiederholen), dann das Tuch umdrehen und mit der sauberen Seite nachwischen. Mit dem wiederverschließbaren Wischer Bowl™ Dank des Spenders wird ein vorzeitiges Austrocknen nahezu ausgeschlossen, sodass Sie jederzeit schnell auf die Feuchttücher zugreifen können.
Hinweis: Vor Gebrauch die Verträglichkeit mit der Oberfläche an einer unauffälligen Stelle testen.
  • Keine aggressiven Lösungsmittel
  • Wirksam gegen hartnäckige Flecken
  • Geeignet für Nass- und Trockenreinigung
  • Viskosegewebe mit vliesartigem, textilähnlichem Charakter, beidseitig verwendbar
  • Äußerst robust, aber dennoch weich und fusselfrei
  • Äußerst reiß- und lösungsmittelbeständig
  • große Flüssigkeitsmengen aufnehmen
  • mit Reinigungsmittel vorgetränkt
  • Lebensmittelecht
  • Einfaches Abtrennen der Blätter durch Perforation
  • Wiederverschließbarer Spender
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 9,8 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,8 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Material Polypropylen, Viskose, Baumwolle
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verpackungsmenge 72 Tücher/Packung.