Learn More
Ansell™ Winter Monkey Grip™ Strapazierfähige braune Handschuhe der Serie 23-191 aus PVC
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Die PVC-Beschichtung weist Wasser, Öl und Fett ab und bleibt bei niedrigen Temperaturen flexibel.
- Die Isolierung aus Schaumstoff hält die Hände warm
- Hervorragende Griffigkeit für den sicheren Umgang mit schweren Gegenständen
- Gebogene Finger, Flügeldaumen und das weiche Futter aus Baumwolljersey gewährleisten höchsten Tragekomfort
- Hält die Hände warm und trocken und schützt vor Kratzern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Normen der KATEGORIE II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI |
| Stulpenmaterial | PVC |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Beige |
| Cut Resistance Rating | Level 1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Hand | Spezifisch |
| Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Hochleistungshandschuhe |
| Mehr anzeigen |