Learn More
Ansell™ Winter Hyd-Tuf™ Schwere braune Handschuhe der Serie 52-590 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- Imprägnierende Nitrilbeschichtung
- Weiche, flexible Jersey-Einlage
- Absorbiert Schweiß und hat eine enge, bequeme Passform
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Einlage aus Baumwolljersey
- Imprägnierende Handflächenbeschichtung
- Sicherheitsbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Nitril |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388: 3222, EN 511:110 |
| Stulpenmaterial | Nitril |
| Coating Material | Nitril |
| Produkttyp | Schwere Handschuhe |
| Größe | 10 |
| Modell | 52-590 |
| Art der Handschuhstulpe | Sicherheit |
| Auskleidung | Baumwolljersey |
| Handflächentyp | Handfläche beschichtet |
| Mehr anzeigen |