Learn More
TERUMO Geflügelte Infusionssets SURFLO™
Artikelnummer. 16497430
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
19 G
23 G
25 G
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Packungsgröße
16497430 19 G 50 Stück
16407440 23 G 50 Stück
16417440 25 G 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497430 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8SV19NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.59 CHF
    14.89 CHF / 50 Stück
    Sparen 64.70 CHF
    81% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um Stabilität und Halt während der Venenpunktion zu gewährleisten
  • Der Surflo™ Das geflügelte Infusionsset dient zum Einführen oder Entnehmen von Flüssigkeiten aus dem Gefäßsystem nach Venenpunktion (18 - 27 G).
  • Hochtransparente Schläuche und Adapter zur einfachen Erkennung von Luftblasen und Partikeln
  • Die Flügel sind groß und flexibel für einen guten Halt und sicheren Halt.
  • Verringerter Druck auf die Blutgefäßwand durch leicht angewinkelte Flügel
  • Geeignet für alle Anwendungsbereiche dank eines breiten Produktsortiments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Infusionsset
Farbe Cremefarben
Material PVC-Schlauch, Silikonisierte Nadel
Kanülen-Gauge 19 G
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm
Länge (metrisch) Schlauch 300 mm