Learn More
Thermo Scientific™ Windows™ 7 OS Upgrade-Kit für StepOnePlus™ Echtzeit-PCR System
Zum Re-Imaging von Computern, auf denen Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Datensammlungs- und Analysesoftware ausgeführt wird, damit diese mit dem Betriebssystem Microsoft™ Windows™ 7 (OS) ausgeführt werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ A24629
Artikelnummer. 17206513
  • 1450.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Windows™ 7 OS Upgrade-Kit für das StepOnePlus™ Echtzeit-PCR System ermöglicht ein Re-Imagaging von Computern, auf denen Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Datenerfassungs- und Analysesoftware ausgeführt wird, damit sie mit dem Betriebssystem Microsoft™ Windows™ 7 (OS) ausgeführt werden können.
  • Inhalt des Kits: Recovery-Image von Windows™ 7 64 Bit mit SP1, 3 Partition, nur für Dell™ Desktop OptiPlex™ XE, Recovery-Image von Windows™ 7 64 Bit mit SP1, 3 Partition, nur für Dell™ Latitude™ E6520
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Windows™ 7 OS Upgrade-Kit für StepOnePlus™ Echtzeit-PCR System > 2 Laufwerke