Beschreibung
Das Micronova Fensterreinigungswerkzeug ist eine einfache und effiziente Methode zur Reinigung und Desinfektion von Fenstern, Paneelen und anderen glatten Oberflächen in sauberen und kontrollierten Umgebungen. Erhältlich entweder mit einem ACME-Gewindeende für Kunststoffgriffe (QPWT) oder einem Quick Disconnect Attachment für die Verwendung mit SSU-Edelstahlgriffen (QDWT).
- Doppelseitiges Fensterreinigungswerkzeug
- Eine einfache und effiziente Methode, um Fenster bis zu einem streifenfreien Finish zu reinigen
- Ideal zum Reinigen und Desinfizieren von Fenstern, Paneelen und anderen glatten Oberflächen
- Für den Einsatz in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen konzipiert
- T-Mop auf der einen Seite und auf der anderen ein Abzug
- 304 elektropolierter Edelstahlrahmen und eine Gummi-Zieherklinge
- Werke mit TMop™ und Slim-T™ Mop-Seriencover
- QPWT — ACME-Gewindeende zur Befestigung an Micronova Kunststoffgriffen
- QDWT — Quick Disconnect Befestigung an Edelstahlgriffen der SSU-Serie
- Erhältlich in 12- und 18-in.-Längen
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsmittel und starke Desinfektionsmittel
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kabelzieher-Kombinationswerkzeug |
| Color-coded | Nein |
| Grifftyp | ACME-Griff-Verbindung |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie bei Umgebungstemperatur. Spülen Sie das Desinfektionsmittel vor dem Autoklav oder der Lagerung ab. |
| Beschreibung | Fensterreinigungswerkzeug, TMop, Gummizieher-Kombination |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Desinfektion von Fenstern, Paneelen und Böden in kontrollierten Umgebungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Griffe aus Edelstahl (SSU) und Kunststoff (STA) |
| Mehr anzeigen |