Learn More
Win 18446, TRC
Artikelnummer. 30451677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451677 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCW49882010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Win 18446
CAS 1477-57-2
Summenformel C12 H20 Cl4 N2 O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2-Dichlor-N-[8-[(2,2-Dichloracetyl)amino]octyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 366.11
Formelmasse 364.0279