Learn More
Bel-Art™ Universal Solvent Jet Tube Cleaner
Reinigt NMR-Röhrchen in kleinen Mengen. Bel-Art SP Scienceware™ NMR-Röhrchenspritzer mit Universallösungsmittel kann auch zur Reinigung gasdichter Probenröhrchen verwendet werden.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0086
Additional Details : Gewicht : 0.21540kg
Artikelnummer. 15348668
  • 381.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lösen und ziehen Sie die Verschraubung am montierten Unterlegscheibenkopf wieder fest, um den PTFE-Schlauch in das Probenröhrchen zu führen.
  • Der Unterlegscheibenkopf wird an einem Filterkolben befestigt, der einen Vakuumseitenarm enthält (separat erhältlich)
  • Wenn ein Vakuum auf den Kolben aufgetragen wird, wird das Probenröhrchen gegen die Gummidichtung gedrückt, um eine luftdichte Dichtung zu bilden, durch die der Lösungsmittelfluss beginnt.
  • Das Probenröhrchen kann luftgetrocknet werden, indem der PTFE-Schlauch aus dem Lösungsmittelreservoir herausgezogen wird
Spezifikation
Spezifikation
Einzelröhrchen-Spülmaschine
Passend für Schläuche: 2.5bis 5.0 mm Außendurchmesser
Waschanlagengehäuse, Gummidichtung, PTFE-Schlauch und PTFE-Schlauchadapter.
Gehäuse WG-7200-1