Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Röhrchentester
Stellt die Shimqualität Ihrer Glasröhren sicher. Das Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Spinnerlager bestimmt, welche Ihrer NMR-Röhrchen verzogen und verbogen sind.
Marke: Bel-Art™ 66000-0043
Additional Details : Gewicht : 0.04310kg
Beschreibung
- Nützlich in Laboren, die Precision NMR-Röhrchen waschen, trocknen und wiederverwenden
- Verzogene Röhrchen binden im Spinnerlager, während sich gute Röhrchen frei drehen
- Bewahren Sie ein Röhrchentester neben jedem NMR-Spektrometer für einen einfachen Zugriff auf
Spezifikation
Quarz, Supracil oder Precision Röhrchen | |
Für Schläuche mit 8 mm Außendurchmesser | |
SB-8-7 |