Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Pyrex™ Kapillarröhrchen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Modell:
Gehäuse WG-1364-2
WG-1364-1,7-5
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Außendurchmesser (metrisch):
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Innendurchmesser (metrisch):
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Packungsgröße:
10 Packungen
10 Stück
5 Packungen
Beschreibung
- Hergestellt aus ASTM Glas des Typs 1 Klasse A
- Getestet im 400 MHz-Feld
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 102 mm |
| Material | Pyrex™ Glas |
| Produkttyp | Kapillarröhrchen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,50 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,20 mm |
| Feldstärke | 400 MHz |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Menge | 5 Packung |
| Modell | WG-1364-2.5A-203M |