Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ OmniFit™ Ventil für NMR-System
Entwickelt für die einfache Injektion von Chemikalien durch eine gasdichte Spritze für luftempfindliche Proben ohne Verwendung einer Handschuhbox. Das Bel-Art SP Scienceware™ WIlmad™ OmniFit™ NMR-Ventilsystem besteht aus einer 5 mm-Endkappe, einem Zweiwegeventil, einem Septum mit Kappe, einer Zylinderkupplung und einem Vakuumanschluss.
Marke:  Bel-Art™ 66000-0037
Additional Details : Gewicht : 0.12920kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15318608
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Omni-Fit Röhrchen besteht aus einem 507-PP-Rohr, das durch einen mittelwandingen 2 Zoll großen Schlauchabschnitt ergänzt wird, der das Ventilsystem unterstützt
  • Omni-Fit Probenröhrchen (507-OF-7) separat erhältlich
  • Das Omni-Fit Ventil (OFV) ist ein komplettes Zubehörset
  • Zusätzliches Septum (OF-30) ist in 6er-Paketen erhältlich
Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da die Leistung von Röhrchen unter Druck oder Vakuum nicht gewährleistet werden kann. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Omni-Fit-Septum
5.0 mm
OF-30