Learn More
Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen
Trägt zur Verbesserung der Shimqualität und des SRV bei. Wilmad™ Economy NMR-Röhrchen sind MicroProbe-Röhrchen für hohe Felder, die präziser hinsichtlich Sturz und Konzentrizität sind als Vorratsröhrchen.
64.10 CHF - 70.25 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15368978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-5341 |
Gehäuse 620-1F | 4 Zoll |
70.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15378978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-5381 |
Gehäuse 620-1E | 8 Zoll |
64.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
NMR-Röhrchen sind dünnwandige Röhrchen, die zur Probenaufbewahrung in der Kernspinresonanzspektroskopie verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Röhrchen gleichmäßig dick und gut ausbalanciert sind, um sicherzustellen, dass sie sich mit regelmäßigen Drehzahlen (d. h. nicht wackelnd) im NMR-Spektrometer drehen. NMR-Röhrchen werden hauptsächlich mit kleinen Proben verwendet, die in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wurden.
- MHz-Leistung: 500
- Außendurchmesser von Schaft: 2.95 mm
- Innendurchmesser von Schaft: 2.41 mm
- Schaftlänge: 4 oder 8 Zoll
Spezifikation
5 mm |