Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Mehrrohr-Jet-Lösungsmittel NMR/EPR-Rohrwaschmaschine/-trockner
Beschreibung
- Convenient bietet während des gesamten Wasch- und Trocknungszyklus einen freihändigen Betrieb
- PTFE-Lösungsmittelbecher und PTFE-beschichtete Transferschlauch beseitigen Kratzer und machen diese Einheit vollständig resistent gegen gängige organische Lösungsmittel
- Der Flansch-Reservoir-Anschluss verhindert das Einfrieren der Verbindung, während eine fettfreie Verbindung zwischen Lösungsmittelbecher und Glasreservoir kontaminierungsfrei bleibt
- Zerlegt komplett ohne Werkzeuge zur einfachen Reinigung
- Benötigt eine Filterflasche (separat erhältlich; 1000 ml empfohlen)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | 5-Rohr-Unterlegscheibe |
| Beschreibung | Gelenktyp: 24/40 Kegelgelenk |
| Außendurchmesser (metrisch) | Für Röhren mit 3 bis 5 mm Überdosis. |
| Enthält | Waschkörper, Lösungsmittelbecher und Lösungsmittel-Transferschlauch. |
| Modell | WG-1209-J1 |