Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ kugelförmige NMR-Kolbeneinsatz für Mikroküvetten
Der Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ kugelförmige NMR-Kolbeneinsatz für Mikroküvetten ist ideal für Versuche geeignet, bei denen kleinvolumige Proben in der Rf-Spule zentriert werden müssen, z. B. bei der magnetischen Empfindlichkeitsmessung.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0008
Additional Details : Gewicht : 0.04310kg
Beschreibung
- Das Probenvolumen kann nur bis zu 18 μl betragen
- 3 unterschiedliche Einsätze mit unterschiedlichen Formen (runde Kugel, Kapillarröhrchen und zylindrische Kugel)
- Das Außenrohr (dünnwandig und präzisionsgefertigt) muss je nach Magnetfeldstärke separat bestellt werden.
- Nicht für Experimente mit variablen Temperaturen empfohlen.
- Verwenden Sie unsere PTFE-Nadeln (Nr. 90630) mit Spritzen zum Befüllen und Reinigen der Probe.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
44,45 mm | |
1,5 mm | |
Kugelförmiger Kegel |
Wilmad 5 mm-Präzisions-NMR-Röhrchen | |
Kann ein Volumen von 18 μl fassen | |
1 mm | |
529-A |
Nur zur Verwendung mit Wilmad-LabGlass dünnwandigen Präzisionsröhrchen