Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass NMR-Röhrchen mit Schraubverschluss
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ NMR-Röhrchen mit Schraubkappe werden aufgrund ihrer Fähigkeit, die Vakuumqualität aufrechtzuhalten, häufig bei der Probenentgasung verwendet.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66505-1095
Additional Details : Gewicht : 0.12920kg
Beschreibung
- Jedes Röhrchen mit Schraubverschluss wird komplett mit oben offenem Schraubverschluss und Septum aus PTFE/Silikon geliefert
- Inert gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln und Verbindungen, aber schlecht gegenüber starken korrosive Materialien
- Bleibt auch nach mehrmaligem Durchstechen zuverlässig
Spezifikation
228,6 mm | |
400 MHz | |
513-7TRA-9 |
5 mm | |
PTFE/Silikon-Septum |