missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Pyrex Tube,Kel-F Cap and Bottom Plug, 40 μL

Ermöglicht einen sauberen Protonenhintergrund mit Kel-F-Boden und -Pfropfen. Bel-Art SP Scienceware™ ist zu 100 % kompatibel mit dem Varian NanoProbe System für die Analyse von Feststoffen und halbfesten Stoffen.

Marke:  Bel-Art™ 66000-0104

Additional Details : Gewicht : 0.04310kg

Artikelnummer. 15398688

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt entsprechend enger Toleranzen, die eine maximale Drehgeschwindigkeit von 2.5 kHz ermöglichen
  • Das Röhrchengehäuse wird aus Glas des Typs 1 Klasse A hergestellt, um die Leistung bei variablen Temperaturen zu optimieren
  • Die Kappe und der Bodenstopfen bestehen aus Kel-F, wodurch ein äußerst sauberer Protonenhintergrund entsteht
  • Jede Kappe verfügt über eine axiale Bohrung zum Entlüften von Luft aus dem Röhrchen
  • Um Verdunstung und/oder Verschütten zu verhindern, kann die Bohrung während Versuchen mit einem kleinen Schraubverschluss verschlossen werden.
  • Luftdichte O-Ring-Dichtungen sind optional für Kappen und Stopfen erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Glas (Typ 1, Klasse A)
Röhrchen mit Kel-F™ Verschluss und Bodenstopfen, 40 μl
4 mm
WP-7021-4225F/40
22,5 mm
Kel-F
Temperaturen zwischen –20 und 70 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote