Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Aldrich FT-NMR-Bibliothek mit Spectral Viewer auf CD-ROM
Artikelnummer. 15328698 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Typ:
Datenbank für 1,1800 Verbindungen
Datenbank für 3,500 Verbindungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15328698
Marke: Bel-Art™ 660000106
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht die Verarbeitung von Spektren mit Zoom, Spitzenintegration und Spitzenmarkierung. Die Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Aldrich FT-NMR Library mit Spectral Viewer auf CD-ROM ist ein elektronisches Buch, das hochauflösende MHz 1H und 75 MHz 13C-Spektren, integrale, chemische Strukturen und technische Daten für über 11,800 Verbindungen enthält.
  • Eine Zusatzbibliothek, die Spektren für 3,500 zusätzliche Verbindungen enthält, die nicht in der ursprünglichen gedruckten Version enthalten sind, ist ebenfalls verfügbar
  • Bestellen Sie sowohl die Standard- als auch die Zusatzbibliothek für den Zugriff auf Spektren für über 15,000 Verbindungen
  • Mehrere Suchmethoden: Textsuche nach Chemikalienname, Aldrich Katalognummer, CAS-Nummer, Molekularformel, erweiterte Datenfeldsuche nach chemischen Kategorien und physikalischen Eigenschaften, wie Siedepunkt, Schmelzpunkt, Dichte, Flammpunkt, Molekulargewicht und Brechungsindex
  • Mindestsystemanforderungen: Windows-Plattform, CD-ROM-Laufwerk, 600 MB-Festplattenspeicher
Spezifikation
Typ Datenbank für 3,500 Verbindungen
Beschreibung FT-NMR-Bibliothek mit Spectral Viewer auf CD-ROM