Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 7.5mm O.D. Thin Walled Precision NMR Tube
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Marke: Wilmad-LabGlass™ 66350-7585
Additional Details : Gewicht : 0.04310kg
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.- Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
- Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
- Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
- Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht 100ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
25 µm | |
203.2 mm | |
6.480± 0.013 mm | |
Ideal für Experimente, die kritische Shimmqualität erfordern (hohe/ultrahohe Feld-, nicht drehende, mehrdimensionale, mehrkernige, DNP-Experimente und Studien mit biologischen Proben) | |
0.51 mm |
51 µm | |
7.4835± 0.0065 mm | |
350 MHz | |
8 Zoll | |
513B-5PP-8-5 |