Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ dünnwandiges Röhrchen für Raman-Spektroskopie mit einem Außendurchmesser von 5 mm
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
51 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
- 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche, gewährleistet Qualität,
- Hergestellt in einem ISO 9001:2008- Werk in den USA
- Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für Experimente, die Kühlen oder Erwärmen erfordern, siehe Wilmad Precision Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,947 ± 0,019 mm |
| Feldstärke | Hoher Durchsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Raman-Spektroskopie |
| Enthält | Röhrchen und Einwegkappe |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Wandstärke (metrisch) | 0,43 mm |
| Modell | Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-2 |