Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 5 mm Dünnwandige Economy NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen eng in jeder Spinnerturbine und haben lediglich einen minimalen NMR-Hintergrund
13.30 CHF - 16.80 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 4,947 ± 0,019 mm
Feldstärke 100 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Economy Röhrchen werden nur für Versuche mit kleinen organischen Molekülen (Molekulargewicht ca. .500) bei Umgebungstemperatur empfohlen.
Enthält Röhrchen und Einwegkappe
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15318668
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
66000-0084
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-8-5 8 Zoll
16.80 CHF
5 Packungen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15398658
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
66000-0083
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-7-5 7 Zoll
13.30 CHF
5 Packungen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15338668
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
66000-0085
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-9-5 9 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertiges, kostengünstiges Probenröhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm
  • Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
  • 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich auf Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
  • Sitzt fest in jeder Spinnerturbine
  • Minimaler NMR-Hintergrund
  • Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
  • Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
  • Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
100 MHz
Röhrchen und Einwegkappe
5/Packung
4,947 ± 0,019 mm
Economy Röhrchen werden nur für Versuche mit kleinen organischen Molekülen (Molekulargewicht ca. .500) bei Umgebungstemperatur empfohlen.
0,43 mm