Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Liner für 3 mm-Röhrchen aus FEP
Artikelnummer. 15368698 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,95 mm
3,65 mm
Innendurchmesser (metrisch):
1,50 mm
3,15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15368698
Marke: Bel-Art™ 660000571
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine kontaminationsfreie Umgebung für NMR-Untersuchungen, in der korrosive chemische Verbindungen wie Fluorwasserstoffsäure, Ammoniumbifluorid und konzentrierte Hydroxidlösungen vorhanden sind. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ FEP-Probenröhrcheneinsätze mit 3 mm sind mit Wilmad 7 in. NMR-Röhrchen kompatibel.
  • Die dünnwandige Bauweise mit rundem Boden minimiert Füllfaktorverluste
  • NonrigidStraighten beim Einsetzen in das Probenröhrchen.
  • PTFE-Stopfen ist im Lieferumfang jedes Einsatzes enthalten.
  • Nicht empfohlen für Studien mit erhöhten Temperaturen.
Spezifikation
Länge (metrisch) 202 mm
Material FEP
Produkttyp Röhrcheneinlage
Außendurchmesser (metrisch) 3,65 mm
Innendurchmesser (metrisch) 3,15 mm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Modell 6005