Learn More
Wilm's Tumor 1 Rabbit, Clone: WT1/1434R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Wilm's Tumor 1 |
---|---|
Klon | WT1/1434R |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911098
|
EnquireBio
7490-RBM4-P0 |
20 μg | |||||||
15921098
|
EnquireBio
7490-RBM4-P1 |
100 μg |
523.00 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
Wilm's Tumor 1 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
7490 | |
Recombinant human full-length WT1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
47-55kDa |
WT1/1434R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001185480 | |
WT1 | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
K562 cells. Wilm s Tumor, mesothelioma or fetal kidney. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilm's Tumor 1 Rabbit, Clone: WT1/1434R, enQuireBio™