missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Willin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen Willin
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21039-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16840635
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21039-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Although willin is found in the cytoplasm and membrane, it localizes to the nuclei of almost all tumors. This antibody was raised against the C-terminal region of human FRMD6 protein and is expected to recognize the endogenous FRMD6.

The protein encoded by this gene interacts with signaling pathways to coordinately regulate cell growth, cell proliferation, apoptosis, autophagy, and cell migration. This tumor suppressor also enhances retinoblastoma 1 gene expression in cancer cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Spezifikation

Spezifikation

Willin
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8C0V9, Q8VII0, Q96NE9
122786, 257646, 319710
Willin Fusion Protein Ag15375
Primary
-20°C
FRMD6
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
EX1, FERM domain containing 6, FRMD6, Willin
Frmd6
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications