Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Zubehör für Misch-/Mahlwerk, Kugelpistill, 9.52 mm Durchmesser.
Click to view available options
Artikelbeschreibung:
Menge:100/Packung
Menge:25/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Artikelbeschreibung | Menge:25/Packung |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9,52mm |
| Produkttyp | Ball-Stößel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wig-L-Bug Mischen/Mischmühle (AA42627KT) |