Learn More
Thermo Scientific™ Wig-L-Bug™ Rühr-/Mahlwerkzubehör, Achatfläschchen
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
1,58cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,625 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1,58cm |
| Produkttyp | Agate-Fläschchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wig-L-Bug Misch-/Mahlmühle (AA44204KT und AA44604KT) |
| Länge (metrisch) | 2,36cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,93 in. |