Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wig-L-Bug™ Zubehör
Artikelnummer. 15446505
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
2 Zoll
1 ft.
2 ft.
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
5/Pckg.
Jeweils
Typ:
Fläschchenadapter
Polystyrolfläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15446505
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042628.KJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit dem digitalen Wig-L-Bug Misch-/Mahlwerk.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Polystyrol-Fläschchen mit aufsteckbarer Polyethylen-Kappe; 1 Fuß lang x 0.5 Zoll Durchm.
  • Polystyrol-Fläschchen mit aufsteckbarer Polyethylen-Kappe; 2 Fuß lang x 0.5 Zoll Durchm.
  • Adapter für Fläschchen mit einer Länge von 2 Zoll und einem Durchmesser von 0.5 Zoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrene
Höhe (angloamerikanisch) 1 ft.
Menge 5/Pckg.
Typ Polystyrolfläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Digital Wig-L-Bug mixing/grinding mill