Learn More
Sampling Systems™ Breite Reinigungsbürsten für Probenehmer
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ breite Probenehmer-Reinigungsbürsten bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
Marke: Sampling Systems™ 8020J-600
Additional Details : Gewicht : 1.44480kg
Beschreibung
- Hygienische Nylonbürsten
- Robuster Aluminiumgriff
- Breite Pinselform
Spezifikation
Reinigungspinsel | |
45 mm | |
600 mm |
Aluminium | |
Röhrchen mit 30 bis 45 mm Durchmesser |