Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Artikelnummer. 17828177
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
300 ml
500 ml
750 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
23 mm
31 mm
41 mm
54 mm
69 mm
Material:
PVC
Polyethylen hoher Dichte
Polyvinylchlorid
Packungsgröße:
1 Stück
114 Stück
126 Stück
300 Stück
44 Stück
480 Stück
972 Stück
Artikelnummer. 17828177
Marke: Kautex™ 2000084593
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.
  • Teil der Behälterserie 310
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Braun
Innendurchmesser (metrisch) Hals 31 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
Material PVC
Anzahl pro Karton 480
Menge 480/Karton
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 83,5 mm
Produkttyp Behälter, Weithals
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschluss