Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
300 ml
500 ml
750 ml
2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
23 mm
31 mm
41 mm
54 mm
69 mm
Material:
PVC
Polyethylen hoher Dichte
Polyvinylchlorid
Packungsgröße:
1 Stück
114 Stück
126 Stück
300 Stück
44 Stück
480 Stück
972 Stück
Beschreibung
- Teil der Behälterserie 310
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Braun |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand |
| Material | PVC |
| Anzahl pro Karton | 126 |
| Menge | 126/Karton |
| Closure Included | Nein |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 118,5 mm |
| Mehr anzeigen |