Learn More
Kautex™ Weithals-PVC-Behälter, transparent und farbig
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
162 Stück
80 Stück
96 Stück
Beschreibung
- Quadratisch
- Braun oder Bernstein-farben
- PVC
- Ohne Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Braun |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand |
| Material | Polyvinylchlorid |
| Transparenz | Ja |
| Form | Quadratisch |
| Produkttyp | Weithalsbehälter |