Learn More
BRAND™ PTFE-Weithalsflasche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
ulliChemische und thermische Beständigkeit/liliRobustes, widerstandsfähiges Design/liliMit Schraubverschluss/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Beschreibung | Weiter Hals |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 52 mm |
| Material | PTFE |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |