Learn More
BRAND™ LDPE-Weithalsflasche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | LDPE |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 65 |
| Format | Weiter Hals |
| Höhe (metrisch) | 246 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 120 mm |