Learn More
Gravis Weithalsflaschen aus Kalknatronglas
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
500 ml
missing translation for 'unitSize'
127 Stück
28 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Kalknatronglas |
| Anzahl pro Packung | 28/Packung |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
| Durchmesser (metrisch) | 83 mm |