Learn More
Karl Hecht™ Braune Weithalsflasche aus Glas mit mattglasartigem Stopfen
Artikelnummer. 10524422
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10524422 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10524422 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41313006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00 CHF
    5.78 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.22 CHF
    35% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
  • Mit geschliffenem Glasstopfen
  • Weiter Hals für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • 50 ml Kapazität, Durchmesser ca. 41.5 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Bernstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von lichtempfindlichem Inhalt
Enthält Geschliffener Glasstopfen
Material Glas
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 76 mm
Verschlussmaterial Glas
Durchmesser (metrisch) 41,5 mm
Verschlusstyp Mattglasartiger Stopfen
Form Rund
Produkttyp Vorratsflasche