Learn More
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals
Hergestellt aus LPDE für Stärke und Flexibilität. Azlon™ Weithalsspülflaschen mit Belüftungsschlitzen verfügen über farbcodierte Deckel zur einfachen Identifizierung.
Marke:  Azlon WGW237PVENT
Additional Details : Gewicht : 0.27900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15327047
Menge Preis
1 30.64 CHF / 5 Stück
10 28.58 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab
10-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color coded lids for easy identification.
  • Quadratische Schulterspritzflaschen
  • Breiter Hals für einfaches, spritzwasserfreies Füllen; patentiertes DripLok™  Dampfventil verhindert Lösungsmitteltropfen
  • Die farbcodierten einteiligen Polypropylen-Verschlüsse behalten ihre Form bei Gebrauch
  • Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Lichtdurchlässige Flaschen ohne Aufdruck
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Weit
LDPE
Schraubverschluss mit gebogener Öffnung
500 mL
Red