Learn More
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals
Artikelnummer. p-6915029
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15367047
Marke: Azlon WGW234PVENT
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus LPDE für Stärke und Flexibilität. Azlon™ Weithalsspülflaschen mit Belüftungsschlitzen verfügen über farbcodierte Deckel zur einfachen Identifizierung.
  • Quadratische Schulterspritzflaschen
  • Breiter Hals für einfaches, spritzwasserfreies Füllen; patentiertes DripLok™  Dampfventil verhindert Lösungsmitteltropfen
  • Die farbcodierten einteiligen Polypropylen-Verschlüsse behalten ihre Form bei Gebrauch
  • Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Lichtdurchlässige Flaschen ohne Aufdruck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Orange (Verschluss)
Material LDPE
Verschlussfarbe Orange
Zertifizierung/Konformität OSHA HAZCOM 2012
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss mit gebogener Öffnung
Dispensierung durch den Verschluss Ja