Learn More
Thermo Scientific™ Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss
Artikelnummer. 16389226
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
250 ml
500 ml
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Verschlussgröße:
48 bis 400 mm
58 bis 400 mm
58-400 mm
70 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Füllstand Verschlussgröße Packungsgröße
16389226 500 ml Behandelt 70 bis 400 mm 12 Stück
16699762 125 mL Unbehandelt 48 bis 400 mm 12 Stück
13529550 250 ml Zertifiziert 58 bis 400 mm 12 Stück
13571590 250 ml Behandelt 58-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16389226 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2210500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.75 CHF
    70.29 CHF / 12 Stück
    Sparen 5.46 CHF
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalshalsverschlussgefäßen mit langem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.
Schützen Sie Boden-, Schlamm-, Wasser- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in den Thermo Scientific™ Klarglas-Weithalshalsgefäßen mit kurzem Profil, wenn kein Schutz vor Licht erforderlich ist.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
  • Glasgefäß, Kalk-Soda, transparenter Typ III
  • Oben geschlossener weißer Deckel aus Polypropylen mit PTFE-Dichtungseinlage
  • Größen von 125 bis 4.000 ml
  • Flaschen mit aufgeschraubtem Verschluss
Zertifizierte Gefäße haben folgende Merkmale:
  • Zertifiziert gemäß EPA-Standards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen, Pestiziden, PCB und Metallen
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Gefäß hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und keinen CofA im Lieferumfang.
Ungereinigte Gefäße können direkt für Ihre betriebsinternen Reinigungs- und Zertifizierungsverfahren verwendet werden.Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zertifizierungsparameter Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Großer durchsichtiger Glasbehälter
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50,8 mm
Material Glas (Typ 3)
Anzahl pro Karton 12
Ersatzverschluss NA
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Behandelt
Auskleidungsmaterial PTFE
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 17,5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 518 mL
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 145 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Oben geschlossene Kappe
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Produkttyp Gefäß