Learn More
Sampling Systems™ Wide Mouth Stainless Steel Containers
Artikelnummer. p-200009515 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
75 L
100 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17922022
Marke: Sampling Systems™ A85650
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These wide mouth stainless steel containers are ideal for storing powders, creams and liquids. They are made from high quality, chemically resistant 316L stainless steel and are designed in such a way as to promote easy cleaning.
  • 6 in. tri ferrule lid system means the containers can provide both an air- and water-tight seal
  • Mirror polish finish
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 oz.
Farbe Silver
Material Stainless Steel (316L)
Menge 1 Flasche
Closure Included Yes
Form Zylindrisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 550 mm
Produkttyp Metal Storage Bottle
Verschlussmaterial Stainless Steel
Durchmesser (metrisch) 400 mm
Verschlusstyp Air-tight Seal