Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Wide Mouth Square Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Verschlussgröße:
GL 65
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Platzsparendes quadratisches Design sorgt für eine kleinere Stellfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16.9 oz., 500mL |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Farbe | Transparent |
| Material | HDPE |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Wide, Threaded |
| Mehr anzeigen |