Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weithalsrundflasche, HDPE, Einlage aus PP/geschäumten PE
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3840 mL
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE) in natürlicher Farbe
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Ohne Kappen oder mit vormontierten, weißen Polypropylen-Schraubkappen mit PE-Einlage
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3840 mL |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | HDPE |
| Menge | 4/Karton |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Weithalsflasche |
| Verschlussauskleidung | Polyethylenschaum |
| Mehr anzeigen |