Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ Packers mit weitem Hals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521704
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2000mL
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
6
24
Packungsgröße:
24 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17380540
Marke: Thermo Scientific™ 3120500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ I-Chem Packers mit weitem Hals eignen sich ausgezeichnet für Boden-, Sediment- und Schlammproben.
Sammeln Sie Wasser-, Sickerwasser- und andere flüssigen, halbflüssigen und viskosen Proben zur Analyse auf anorganische Spurenanalyten in diesen Behältern. Thermo Scientific™ HDPE-Weithalsgefäße ermöglichen eine einfache Befüllung und Entnahme der Probe. Erhältlich in kleinen Laborpackungen oder kostengünstigeren Großpackungen. Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von Metallen, Zyanid und Fluorid oder unbehandelt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsverfahren.
  • HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren
  • Empfohlen zum Sammeln flüssiger, halbflüssiger und viskoser Proben
  • Erhältlich in kostengünstigen Großpackungen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen für Metalle, Zyanid und Fluorid oder höher
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung HDPE-Gefäß
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,79 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4,45 cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Verpackung 24/Packung
Ersatzverschluss 067-5300WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metalle, Cyanid, Fluorid, andere anorganische Stoffe
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 17,7 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 524 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Form Rund
Höhe (metrisch) 152 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,98 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 71 mm