Learn More
Huenersdorf™ Polyethylen-Weithalskanister
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Naturfarben
- Lebensmittelgeeignetes Polyethylen (HDPE)
- UV-Schutz für lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,8 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 22 L |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 88mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Trinkwasser und Lebensmittel |
| Höhe (metrisch) | 475 mm |
| Enthält | Gewindestopfen und 22 mm breites Gewinde an der schmalen Seite |
| Material | HDPE |
| Mouth Style | Weit |
| Produkttyp | Kanister |
| Mehr anzeigen |