Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles
Artikelnummer. 10517091
Click to view available options
Fassungsvermögen:
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10517091
Marke: BOLA A10006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wide-Mouth Bottles PTFE, with screw cap
Thick-walled, smooth interior surface, screw cap.
Spezifikation
Fassungsvermögen 50 ml
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) 31 mm
Verpackung Individually
Sterilität Non-sterile
Zertifizierung/Konformität FDA
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 72 mm
Verschlussauskleidung Unlined
Verschlussgröße GL40
Autoklavierbar Autoclavable